Få mere at vide
Methyl 4-aminobenzoat, 98%
Artikelnummer. 11439233
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439233 500 g 500g
11419233 25 g 25g
11429233 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439233 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11715.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 619-45-4 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Methyl 4-aminobenzoat bruges til syntese af guanidinalkaloider, (± )-martinelline og (± )-martinellinsyre ved en protisk syrekatalyseret hetero Diels-Alder-koblingsreaktion med N-Cbz 2-pyrrolin. Det bruges også i organisk syntese og fungerer som et farvestofmellemprodukt. Yderligere anvendes det til at fremstille 4-(2-methyl-4-oxo-4H-quinazolin-3-yl)-benzoesyre-methylester ved at reagere med 2-acetylamino-benzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 4-aminobenzoat bruges til syntese af guanidinalkaloider, (
± )-martinelline og (± )-martinellinsyre ved en protisk syrekatalyseret hetero Diels-Alder-koblingsreaktion med N-Cbz 2-pyrrolin. Det bruges også i organisk syntese og fungerer som et farvestofmellemprodukt. Yderligere anvendes det til at fremstille 4-(2-methyl-4-oxo-4H-quinazolin-3-yl)-benzoesyre-methylester ved at reagere med 2-acetylamino-benzoesyre.
Opløselighed
Opløselig i alkohol og ether. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-45-4
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00007891
InChI nøgle LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzoic acid methyl ester, methyl p-aminobenzoate, benzoic acid, 4-amino-, methyl ester, p-methoxycarbonyl aniline, 4-methoxycarbonyl aniline, p-aminobenzoic acid methyl ester, methyl aniline-4-carboxylate, 4-carbomethoxyaniline, methyl4-aminobenzoate, benzoic acid, p-amino-, methyl ester
PubChem CID 12082
IUPAC navn methyl-4-aminobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-aminobenzoate
Smeltepunkt 110 °C til 114 °C
Analyseprocentområde 98%
Mængde 500 g
Beilstein 775913
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol og æter. Let opløselig i vand.
Formel vægt 151.17
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.