Få mere at vide
Methyl 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO3/c1-13-8-4-7(11)6(10)3-5(8)9(12)14-2/h3-4H,11H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 215.035 |