Få mere at vide
Methyl 4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylate |
| CAS | 182808-04-4 |
| Molekylær formel | C10H10ClNO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Prucalopride Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10ClNO3/c1-14-10(13)6-4-7(11)8(12)5-2-3-15-9(5)6/h4H,2-3,12H2,1H3 |
| SMIL | O=C(OC)C1=CC(Cl)=C(N)C2=C1OCC2 |
| IUPAC navn | methyl 4-amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.64 |
| Formel vægt | 227.03 |