Få mere at vide
Methyl 4-amino-3-methylbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30482235
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30482235 100 g
1 options
Artikelnummer. 30482235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM266140100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Amino-3-methylbenzoate
CAS 18595-14-7
Molekylær formel C9H11NO2
Mængde 100 g
Synonym 4-Amino-3-methyl-benzoic Acid Methyl Ester, 4-Amino-m-toluic Acid Methyl Ester, (4-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenyl)amine, 4-Amino-3-methylbenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3-Methyl-4-aminobenzoate, Methyl 4-Amino-3-methylbenzoate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-5-7(9(11)12-2)3-4-8(6)10/h3-5H,10H2,1-2H3
SMIL COC(=O)c1ccc(N)c(C)c1
IUPAC navn methyl 4-amino-3-methylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Formel vægt 165.079