Få mere at vide
Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31450582
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31450582 1 g
31443997 5 g
31440290 10 g
31434295 25 g
31447050 100 g
31448416 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31450582 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1388881g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
CAS 84228-44-4
Molekylær formel C8H8ClNO2
MDL nummer MFCD01320686
Mængde 1 g
SMIL COC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 185.61
Procent renhed 98%