Få mere at vide
Methyl 4-Amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate |
| CAS | 350601-39-7 |
| Molekylær formel | C7H6Cl2N2O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Methyl 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate, 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,6-dichloro-, methyl ester, Methyl 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate, 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,6-dichloro-, methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6Cl2N2O2/c1-13-7(12)6-5(9)3(10)2-4(8)11-6/h2H,1H3,(H2,10,11) |
| SMIL | COC(=O)c1nc(Cl)cc(N)c1Cl |
| IUPAC navn | methyl 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.04 |
| Formel vægt | 219.9806 |