Få mere at vide
Methyl 4-amino-2-methoxybenzoat, TRC
Artikelnummer. 30471931
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30471931 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30471931 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM286860500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl benzoate','(4-amino-2-methoxy)
CAS 27492-84-8
Molekylær formel C9 H11 N O3
Mængde 500 mg
Synonym Benzoic acid','4-amino-2-methoxy-','methyl ester, o-Anisic acid','4-amino-','methyl ester (8CI), 2-Methoxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, 3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)aniline, 4-Amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, AMG 2520765, Methyl 2-methoxy-4-aminobenzoate, Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate, Methyl p-amino-o-methoxybenzoate
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMIL COC(=O)c1ccc(N)cc1OC
IUPAC navn Methyl 4-amino-2-methoxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Formel vægt 181.0739