Få mere at vide
Methyl 4-amino-2-hydroxybenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050052
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050052 100 mg
30050957 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050052 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0073.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl 4-amino-2-hydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate
CAS 4136-97-4
Analyt- eller komponentnavne Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, 4-amino-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, 3-Hydroxy-4-methoxycarbonylaniline, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-Aminosalicylic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxy-4-aminobenzoate, Methyl 4-amino-2-hydroxybenzoate, Methyl 4-aminosalicylate, Methyl p-aminosalicylate, NSC 30263, NSC 48927, p-Aminosalicylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,9H2,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc(N)cc1O
IUPAC navn methyl 4-amino-2-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 167.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 167,0582 g/mol