missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 4-amino-2-fluorobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-amino-2-fluorobenzoate |
| CAS | 73792-08-2 |
| Molekylær formel | C8H8FNO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Enzalutamide Impurity 45 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8FNO2/c1-12-8(11)6-3-2-5(10)4-7(6)9/h2-4H,10H2,1H3 |
| SMIL | COC(C1=C(F)C=C(N)C=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.15 |
| Formel vægt | 169.0539 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?