missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate |
| CAS | 715-37-7 |
| Molekylær formel | C8H5NO2F4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F4NO2/c1-15-8(14)2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h13H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1c(F)c(F)c(N)c(F)c1F |
| IUPAC navn | methyl 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.12 |
| Formel vægt | 223.0256 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?