missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate, TRC

Artikelnummer. 30481569
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
30481569 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30481569 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM33190850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate
CAS 715-37-7
Molekylær formel C8H5NO2F4
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H5F4NO2/c1-15-8(14)2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h13H2,1H3
SMIL COC(=O)c1c(F)c(F)c(N)c(F)c1F
IUPAC navn methyl 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoate
Molekylvægt (g/mol) 223.12
Formel vægt 223.0256
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.