Få mere at vide
Methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10562071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10562071 1 g Glasflaske 1g
10330744 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10562071 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 292780010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 159660-85-2
Molekylær formel C14H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 246.31
MDL nummer MFCD00216930
InChI nøgle HLKWMBMESNOAMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate, 1-benzyl-4-amino-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate #, methyl 4-amino-1-benzyl-5,6-dihydro-2h-pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid, 4-amino-1,2,5,6-tetrahydro-1-phenylmethyl-, methyl ester, 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, pyridine-3-carboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-4-amino-1-benzyl-, methyl ester
PubChem CID 563385
IUPAC navn methyl 4-amino-1-benzyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate
SMIL COC(=O)C1=C(CCN(C1)CC2=CC=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate
Smeltepunkt 87.0°C to 89.0°C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 246.31
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller