Få mere at vide
Methyl 4-Acetylbenzoate, TRC
Mængde:
1 g
5 g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-Acetylbenzoate |
| CAS | 3609-53-8 |
| Molekylær formel | C10H10O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Acetylbenzoic Acid Methyl Ester, 4-Carbomethoxyacetophenone, Methyl 4-Acetylbenzoate, Methyl p-Acetylbenzoate, NSC 49140, p-(Methoxycarbonyl)acetophenone, 4-Acetyl Benzoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)8-3-5-9(6-4-8)10(12)13-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC navn | methyl 4-acetylbenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.18 |
| Formel vægt | 178.063 |