Få mere at vide
Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050572
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050572 25 mg
30052174 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050572 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0073.040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate
CAS 4093-31-6
Analyt- eller komponentnavne Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 Cl N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Metoclopramide Imp. B (EP), Metoclopramide USP Related Compound B, Metoclopramide USP RC B, Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Related Compound B, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity B, Metoclopramide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
SMIL COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC
IUPAC navn Methyl 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 257.67
Mængde 25 mg
Formel vægt 257,0455 g/mol