Få mere at vide
Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 30049942
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049942 25 mg
17983066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049942 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0073.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate
CAS 4093-29-2
Analyt- eller komponentnavne Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H13 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Metoclopramide Imp. D (EP), Metoclopramide USP Related Compound D, Metoclopramide USP RC D, Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Related Compound D, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Metoclopramide Impurity D
InChI formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-8-4-5-9(11(14)16-3)10(6-8)15-2/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
SMIL COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1OC
IUPAC navn Methyl 4-acetamido-2-methoxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 223.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 223,0845 g/mol