Få mere at vide
Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoat, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate |
| CAS | 4093-28-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H11 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate, Ethopabate Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1O |
| IUPAC navn | Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoat |
| Vis mere |