Få mere at vide
Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17978754
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17978754 100 mg
17987314 25 mg
30458769 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17978754 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0073.10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
CAS 4093-28-1
Analyt- eller komponentnavne Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H11 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methyl 4-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoate, Ethopabate Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
SMIL COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1O
IUPAC navn Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 209.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 209.0688 g/mol