missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 4-Acetamido-5-chloro-2-ethoxybenzoate, TRC

Artikelnummer. 30474580
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474580 100 mg
30476152 50 mg
30483757 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474580 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM293263100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4235-43-2
Molekylær formel C12H14ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 271.7
Synonym Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-ethoxybenzoate
IUPAC navn methyl 4-acetamido-5-chloro-2-ethoxybenzoate
SMIL CCOc1cc(NC(=O)C)c(Cl)cc1C(=O)OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Acetamido-5-chloro-2-ethoxybenzoate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14ClNO4/c1-4-18-11-6-10(14-7(2)15)9(13)5-8(11)12(16)17-3/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,14,15)
Formel vægt 271.0611
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.