Få mere at vide
Methyl 4-(9H-Purin-6-yloxy)benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-(9H-Purin-6-yloxy)benzoate |
| CAS | 881052-28-4 |
| Molekylær formel | C13 H10 N4 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Methyl 4-(7H-Purin-6-yloxy)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N4O3/c1-19-13(18)8-2-4-9(5-3-8)20-12-10-11(15-6-14-10)16-7-17-12/h2-7H,1H3,(H,14,15,16,17) |
| SMIL | COC(=O)c1ccc(Oc2ncnc3[nH]cnc23)cc1 |
| IUPAC navn | methyl 4-(9H-purin-6-yloxy)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.243 |
| Formel vægt | 270.075 |