missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 4,6-O-Benzylidene-Beta-D-glucopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30466781
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466781 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466781 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2914005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 4,6-O-Benzylidene-beta-D-glucopyranoside
CAS 14155-23-8
Molekylær formel C14H18O6
Mængde 5 g
Synonym Methyl 4,6-O-(Phenylmethylene)-beta-D-glucopyranoside
InChI formel InChI=1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14-/m1/s1
SMIL CO[C@@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3
IUPAC navn (4aR,6R,7R,8R,8aS)-6-methoxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
Molekylvægt (g/mol) 282.28
Formel vægt 282.1103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.