Få mere at vide
Methyl 4,6-O-Benzyliden-alfa-D-glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30473653
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30473653 1 g
1 options
Artikelnummer. 30473653 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2913951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl-4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
CAS 3162-96-7
Molekylær formel C14 H18 O6
Mængde 1 g
Synonym Methyl 4,6-O-(Phenylmethylene)-alpha-D-glucopyranoside, NSC 1681
InChI formel InChI=1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14+/m1/s1
SMIL CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3
IUPAC navn (4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-methoxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7,8-diol
Molekylvægt (g/mol) 282.29
Formel vægt 282.1103