Få mere at vide
Methyl 4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate |
| CAS | 372118-01-9 |
| Molekylær formel | C6 H4 Cl2 N2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2N2O2/c1-12-6(11)5-3(7)2-4(8)9-10-5/h2H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1nnc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | methyl 4,6-dichloropyridazine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.014 |
| Formel vægt | 205.965 |