Få mere at vide
Methyl 4,6-dichloronicotinat, 95%
Artikelnummer. 15461119
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15461119 25 g 25g
15441119 1 g 1g
15451119 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461119 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64077.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 65973-52-6 | C7H5Cl2NO2 | 206,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65973-52-6
Molekylær formel C7H5Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 206.02
MDL nummer MFCD04125732
InChI nøgle JEJMDUMJSZTJTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2764083
IUPAC navn methyl-4,6-dichlorpyridin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4,6-dichloronicotinate
Mængde 25 g
Beilstein 13279782
Synonym methyl 4,6-dichloronicotinate, methyl4,6-dichloronicotinate, 4,6-dichloro-nicotinic acid methyl, 4,6-dichloro-nicotinic acid methyl ester, 4,6-dichloronicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-, methyl ester, 2-p-tolylimidazo 1,2-a pyridine, pubchem12979, ksc494c6d, methyl-4,6-dichloronicotinate
Formel vægt 206.02
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof