Få mere at vide
Methyl 4,5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10766432 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10766432 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10766432 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 344540050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4, 5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate
Navn note 0.98
CAS 83011-43-2
Smeltepunkt 80°C to 84°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.98
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C10H12O5
MDL nummer MFCD00598192
Mængde 5 g
Synonym 3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl 3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoate, methyl 4,5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate, methyl 3,4-methoxy-5-hydroxybenzoate, methyl 5-hydroxy-3,4-dimethoxybenzoate, methyl 3,4-dimehtoxy-5-hydroxybenzoate, methyl 4?5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate, 3,4-dimethoxy-5-hydroxybenzoate, methyl 3,4-dimethoxy-5-hydroxy-benzoate, methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxy-benzoate
InChI nøgle LCIFXEQPXQVBGL-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CC(O)=C(OC)C(OC)=C1
IUPAC navn methyl 3-hydroxy-4,5-dimethoxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 212.2
PubChem CID 2733956
Formel vægt 212.2
Procent renhed 0.98
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4,5-dimethoxy-3-hydroxybenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.