Få mere at vide
Methyl 4,5-dibromothiophen-2-carboxylat, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4,5-dibromothiophene-2-carboxylate |
| Smeltepunkt | 77 °C til 81 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 299.97 |
| Procent renhed | 97% |