Få mere at vide
Methyl 4,5-dibromothiophen-2-carboxylat, 97 %
Artikelnummer. 15404797
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15404797 1 g 1g
15414797 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32113.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 62224-24-2 | C6H4Br2O2S | 299,964 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62224-24-2
Molekylær formel C6H4Br2O2S
Molekylvægt (g/mol) 299.964
MDL nummer MFCD00831688
InChI nøgle URPMSPAEAVFKCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate, 4,5-dibromothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, maybridge3_005092, methyldibromothiophenecarboxylate, methyl 4,5-dibromo-2-thiophencarboxylate, methyl 4, 5-dibromothiophene-2-carboxylate, 4,5-dibromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2727707
IUPAC navn methyl-4,5-dibromthiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(S1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4,5-dibromothiophene-2-carboxylate
Smeltepunkt 77°C to 81°C
Mængde 1 g
Formel vægt 299.97
Procent renhed 97%