Få mere at vide
Methyl-4,5-dibrom-3-hydroxythiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11935354
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11935354 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10249852 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11326875 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11935354 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK01947EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 96232-71-2
Molekylær formel C6H4Br2O3S
Molekylvægt (g/mol) 315.96
MDL nummer MFCD00052082
InChI nøgle YZPNGCXFJCPJSV-XQRVVYSFSA-N
Synonym methyl4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2z-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, acmc-20akgp, maybridge1_003706, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylat, 2-thiophenecarboxylicacid,4,5-dibromo-3-hydroxy-,methyl ester, 2e-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one
PubChem CID 2777613
IUPAC navn methyl-4,5-dibrom-3-hydroxythiophen-2-carboxylat
SMIL CO\C(O)=C1/SC(Br)=C(Br)C1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 4, 5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 315.97
Procent renhed 97%