Få mere at vide
Methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415676
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415676 5 g 5g
11405676 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20780.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 96232-71-2 | Molecular Formula: C6H4Br2O3S | Molecular Weight: 315.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96232-71-2
Molekylær formel C6H4Br2O3S
Molekylvægt (g/mol) 315.96
MDL nummer MFCD00052082
InChI nøgle YZPNGCXFJCPJSV-XQRVVYSFSA-N
Synonym methyl4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate, 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2z-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, acmc-20akgp, maybridge1_003706, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate, 4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one, methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylat, 2-thiophenecarboxylicacid,4,5-dibromo-3-hydroxy-,methyl ester, 2e-4,5-dibromo-2-hydroxy methoxy methylidene thiophen-3-one
PubChem CID 2777613
IUPAC navn methyl-4,5-dibrom-3-hydroxythiophen-2-carboxylat
SMIL CO\C(O)=C1/SC(Br)=C(Br)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4,5-dibromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 316.89
Procent renhed 97%