Få mere at vide
Methyl 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate, Mikromol
Artikelnummer. 30458185
Skift visning
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458185 4 x 25 mg
30050980 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458185 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3566.0700254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
CAS 314268-40-1
Analyt- eller komponentnavne Methyl 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H20 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzoic acid, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-, methyl ester, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid methyl ester, 4-[(4-Methylpiperazino)methyl]benzoic acid methyl ester, Methyl 4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzoate, Methyl 4-[(4-methylpiperazino)methyl]benzoate
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O2/c1-15-7-9-16(10-8-15)11-12-3-5-13(6-4-12)14(17)18-2/h3-6H,7-11H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL COC(=O)c1ccc(CN2CCN(C)CC2)cc1
IUPAC navn methyl 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
Molekylvægt (g/mol) 248.32
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 248.1525 g/mol