Få mere at vide
Methyl 4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobutyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-(4-methoxyphenyl)-4-oxobutyrate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-15-10-5-3-9(4-6-10)11(13)7-8-12(14)16-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 222.0892 |