Få mere at vide
Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-methylsulfonylpyrimidine-5-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049675
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049675 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049675 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0936.360025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-methylsulfonylpyrimidine-5-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-5-carboxylate
CAS 799842-06-1
Analyt- eller komponentnavne Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-5-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16H17FN2O4S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylsulfonyl)-5-pyrimidinecarboxylic Acid Methyl Ester, 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylsulfonyl)-, methyl ester, Methyl 4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methylsulfonyl)-5-pyrimidinecarboxylate, 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methanesulfonyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C16H17FN2O4S/c1-9(2)13-12(15(20)23-3)14(10-5-7-11(17)8-6-10)19-16(18-13)24(4,21)22/h5-9H,1-4H3
SMIL COC(=O)c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)S(=O)(=O)C)C(C)C
IUPAC navn methyl 4-(4-fluorophenyl)-2-methylsulfonyl-6-propan-2-ylpyrimidine-5-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 352.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 352.0893 g/mol