missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylamino)pyrimidine-5-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30468254
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468254 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468254 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3039155MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(methylamino)pyrimidine-5-carboxylate
CAS 160009-36-9
Molekylær formel C16H18FN3O2
Mængde 5 mg
Synonym 4-(4-Fluorophenyl)-2-(methylamino)-6-(1-methylethyl)-5-pyrimidinecarboxylic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C16H18FN3O2/c1-9(2)13-12(15(21)22-4)14(20-16(18-3)19-13)10-5-7-11(17)8-6-10/h5-9H,1-4H3,(H,18,19,20)
SMIL CNc1nc(C(C)C)c(C(=O)OC)c(n1)c2ccc(F)cc2
IUPAC navn methyl 4-(4-fluorophenyl)-2-(methylamino)-6-propan-2-ylpyrimidine-5-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 303.33
Formel vægt 303.1383
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.