missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methanesulfonamido)pyrimidine-5-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methanesulfonamido)pyrimidine-5-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[N-methyl-N-(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carboxylate |
| CAS | 289042-11-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[N-methyl-N-(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17H20FN3O4S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinecarboxylic Acid Methyl Ester, 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-, methyl ester, 4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[(methanesulfonyl)methylamino]pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, Methyl 4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[N-methyl-N-(methylsulfonyl)amino]pyrimidine-5-carboxylate, Methyl 4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methanesulfonamido)pyrimidine-5-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20FN3O4S/c1-10(2)14-13(16(22)25-4)15(11-6-8-12(18)9-7-11)20-17(19-14)21(3)26(5,23)24/h6-10H,1-5H3 |
| SMIL | COC(=O)c1c(nc(nc1c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C)C(C)C |
| IUPAC navn | methyl 4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidine-5-carboxylate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?