Få mere at vide
Methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, 95%
Artikelnummer. p-7044355
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11332326
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06007.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 55107-14-7 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55107-14-7
Molekylær formel C8H14O3
Molekylvægt (g/mol) 158.197
MDL nummer MFCD00008847
InChI nøgle XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pivaloylacetate, methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate, methyl 4,4,4-trimethylacetoacetate, pentanoic acid, 4,4-dimethyl-3-oxo-, methyl ester, pivaloylacetic acid methyl ester, unii-99cq34ta4y, methyl 4,4,4-trimethyl-3-oxobutanoate, 4,4-dimethyl-3-oxovaleric acid methyl ester, benzyl s---lactate, acmc-209ll2
PubChem CID 99597
IUPAC navn methyl-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat
SMIL CC(C)(C)C(=O)CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Tæthed 0.99
Kogepunkt 67°C to 70°C (13 mmHg)
Flammepunkt 77°C (170°F)
Brydningsindeks 1.432
Mængde 5 g
Beilstein 1764796
Formel vægt 158.2
Procent renhed 95%