Få mere at vide
Methyl-4,4,4-trifluorkrotonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327796
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327796 5 g 5g
11317796 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11466.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 85694-31-1 | C5H5F3O2 | 154.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85694-31-1
Molekylær formel C5H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 154.09
MDL nummer MFCD00077567
InChI nøgle DMMZYYLXAGRBDO-NSCUHMNNSA-N
Synonym methyl 4,4,4-trifluorocrotonate, methyl 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, methyl4,4,4-trifluorocrotonate, methyl e-3-trifluoromethyl propenoate, e-methyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, methyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, heddpndiaicichibemultbb`, methyl 4,4,4-trifluorocrotonat, methyl e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 4,4,4-trifluorocrotonic acid methyl ester
PubChem CID 5371282
IUPAC navn methyl (E)-4,4,4-trifluorbut-2-enoat
SMIL COC(=O)\C=C\C(F)(F)F
Specifica
Kemisk navn eller materiale Methyl 4,4,4-trifluorocrotonate
Kogepunkt 94°C to 95°C
Brydningsindeks 1.3535
Mængde 5 g
FN nummer UN3272
Formel vægt 154.1
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.