Få mere at vide
Methyl-4,4,4-trifluorkrotonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11317796
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11317796 1 g 1g
11327796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11317796 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11466.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85694-31-1 | C5H5F3O2 | 154.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85694-31-1
Molekylær formel C5H5F3O2
Molekylvægt (g/mol) 154.09
MDL nummer MFCD00077567
InChI nøgle DMMZYYLXAGRBDO-NSCUHMNNSA-N
Synonym methyl 4,4,4-trifluorocrotonate, methyl 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, methyl4,4,4-trifluorocrotonate, methyl e-3-trifluoromethyl propenoate, e-methyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, methyl 4,4,4-trifluorobut-2-enoate, heddpndiaicichibemultbb`, methyl 4,4,4-trifluorocrotonat, methyl e-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 4,4,4-trifluorocrotonic acid methyl ester
PubChem CID 5371282
IUPAC navn methyl (E)-4,4,4-trifluorbut-2-enoat
SMIL COC(=O)\C=C\C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 4,4,4-trifluorocrotonate
Kogepunkt 94°C to 95°C
Brydningsindeks 1.3535
Mængde 1 g
FN nummer UN3272
Formel vægt 154.1
Procent renhed 97%