Få mere at vide
Methyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, 95%
Artikelnummer. 11358255
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358255 25 g 25g
11348255 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358255 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10140.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83643-84-9 | C5H5F3O3 | 170.087 g/mol
Det bruges som et lægemiddelmellemprodukt. Det er en ringslutnings-, oxidations- og halogeneringsreaktionskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et lægemiddelmellemprodukt. Det er en ringslutnings-, oxidations- og halogeneringsreaktionskatalysator.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Sørg for ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83643-84-9
Molekylær formel C5H5F3O3
Molekylvægt (g/mol) 170.087
MDL nummer MFCD00041004
InChI nøgle LKMUBWWZTSZGGV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 550266
IUPAC navn methyl-4,4,4-trifluor-3-oxobutanoat
SMIL COC(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate
Tæthed 1.34
Kogepunkt 117°C to 118°C
Flammepunkt 40°C (104°F)
Brydningsindeks 1.372
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1777343
Synonym methyl trifluoroacetoacetate, methyl 4,4,4-trifluoroacetoacetate, 4,4,4-trifluoroacetoacetic acid methyl ester, methyl-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-, methyl ester, acmc-209psv, methyltri-fluoroacetoacetate, methyl4,4,4-trifluoroacetoacetate, methyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate, methyl 3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate
Formel vægt 170.09
Procent renhed 95%