Få mere at vide
Methyl-4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11340687
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11340687 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10506704 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340687 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50922CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 209912-44-7
Molekylær formel C11H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 218.212
MDL nummer MFCD08690288
InChI nøgle PJYMNVKGDLTDJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoate, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazole-5-yl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl-, methyl ester
PubChem CID 11096067
IUPAC navn methyl-4-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoat
SMIL CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 218.21
Procent renhed 97%