Få mere at vide
Methyl-4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11316845
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11316845 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10225554 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316845 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59522DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 190660-97-0
Molekylær formel C13H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 237.30
MDL nummer MFCD06203847
InChI nøgle SRXQDDFKGDLAJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-3-dimethylamino propoxy benzoate, 4-3-dimethylamino-propoxy-benzoic acid methyl ester, methyl 4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate, methyl-4-3-n,n-dimethylamino-1-propyloxy benzoate
PubChem CID 18508114
IUPAC navn methyl-4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(OCCCN(C)C)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-[3-(dimethylamino)propoxy]benzoate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 237.3
Procent renhed 97%