missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Methyl 4-[2-(Piperidin-1-yl)ethoxy]benzoate, Mikromol™

Artikelnummer. 17972146
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17972146 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17972146 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0738.110025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl 4-[2-(Piperidin-1-yl)ethoxy]benzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl 4-[2-(Piperidin-1-yl)ethoxy]benzoate
CAS 89407-97-6
Analyt- eller komponentnavne Methyl 4-[2-(Piperidin-1-yl)ethoxy]benzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H21 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzoic acid, 4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]-, methyl ester, Benzoic acid, p-(2-piperidinoethoxy)-, methyl ester, Methyl 4-[2-(1-piperidyl)ethoxy]benzoate, 4-[2-(1-piperidyl)ethoxy]benzoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H21NO3/c1-18-15(17)13-5-7-14(8-6-13)19-12-11-16-9-3-2-4-10-16/h5-8H,2-4,9-12H2,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc(OCCN2CCCCC2)cc1
IUPAC navn methyl 4-(2-piperidin-1-ylethoxy)benzoate
Molekylvægt (g/mol) 263.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 263.1521 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.