Få mere at vide
Methyl 4’-[[2-n-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylate (Telmisartan Methyl Ester), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Telmisartan methyl ester |
| CAS | 528560-93-2 |
| Molekylær formel | C34 H32 N4 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[(1,4'-dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl]-, methyl ester, Methyl 4'-[[2-propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylate, Methyl 4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl-1H,3'H-[2,5'-bibenzimidazol]-3'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylate, Telmisartan Methyl Ester, Telmisartan Imp. I (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C34H32N4O2/c1-5-10-31-36-32-22(2)19-25(33-35-28-13-8-9-14-29(28)37(33)3)20-30(32)38(31)21-23-15-17-24(18-16-23)26-11-6-7-12-27(26)34(39)40-4/h6-9,11-20H,5,10,21H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)OC)c5nc6ccccc6n5C |
| IUPAC navn | methyl 2-[4-[[4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 528.64 |
| Formel vægt | 528.2525 |