Få mere at vide
Methyl 4’-[[2-n-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-ca, TRC
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Telmisartan methyl ester |
| CAS | 528560-93-2 |
| Molekylær formel | C34 H32 N4 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[(1,4'-dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl]-, methyl ester, Methyl 4'-[[2-propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylate, Methyl 4'-[(1,7'-Dimethyl-2'-propyl-1H,3'H-[2,5'-bibenzimidazol]-3'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylate, Telmisartan Methyl Ester, Telmisartan Imp. I (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C34H32N4O2/c1-5-10-31-36-32-22(2)19-25(33-35-28-13-8-9-14-29(28)37(33)3)20-30(32)38(31)21-23-15-17-24(18-16-23)26-11-6-7-12-27(26)34(39)40-4/h6-9,11-20H,5,10,21H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)OC)c5nc6ccccc6n5C |
| IUPAC navn | methyl 2-[4-[[4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]methyl]phenyl]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 528.64 |
| Formel vægt | 528.2525 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?