missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 4-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 4-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate |
| CAS | 453557-85-2 |
| Molekylær formel | C13H9Cl2NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl2NO3/c1-19-13(18)11-4-7(6-16-11)12(17)9-3-2-8(14)5-10(9)15/h2-6,16H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1cc(c[nH]1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC navn | methyl 4-(2,4-dichlorobenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.12 |
| Formel vægt | 296.9959 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?