Få mere at vide
Methyl-4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10245934
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10245934 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10245934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56022DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzoate
CAS 397328-86-8
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C12H12N2O2
MDL nummer MFCD08435918
Mængde 1 g
Synonym methyl 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-pyrazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzoate, methyl 4-pyrazolylmethyl benzoate, benzoic acid,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl-, methyl ester
InChI nøgle VMCQOZFWPDOGLG-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC=N2
IUPAC navn methyl-4-(pyrazol-1-ylmethyl)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 216.24
PubChem CID 23510322
Formel vægt 216.24
Procent renhed 97%