Få mere at vide
Methyl-4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10777295
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10777295 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10777295 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC43322DA
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzoate
CAS 160446-18-4
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C12H12N2O2
MDL nummer MFCD00608318
Mængde 1 g
Synonym methyl 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-imidazol-1-ylmethyl benzoate, methyl 4-1h-imidazol-1-yl methyl benzoate, methyl 4-imidazolylmethyl benzoate, 4-imidazol-1-ylmethyl-benzoic acid methyl ester, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-1h-imidazol-1-ylmethyl-, methyl ester
InChI nøgle HMWIIHIOSBESMH-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CN2C=CN=C2
IUPAC navn methyl-4-(imidazol-1-ylmethyl)benzoat
Molekylvægt (g/mol) 216.24
PubChem CID 3164140
Formel vægt 216.24
Procent renhed 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.