Få mere at vide
Methyl (3S)-3-Hydroxyhexadecanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (3S)-3-Hydroxyhexadecanoate |
| CAS | 76898-45-8 |
| Molekylær formel | C17H34O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3S)-3-Hydroxy-hexadecanoic Acid Methyl Ester, (S)-3-Hydroxy-hexadecanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17(19)20-2/h16,18H,3-15H2,1-2H3/t16-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCC[C@H](O)CC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (3S)-3-hydroxyhexadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.45 |
| Formel vægt | 286.2508 |