Få mere at vide
(-)-Methyl (3S)-3,5-Bis-{[tert-butyldimethylsilyl)oxy]}-2,2-dimethylpentanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Methyl (3S)-3,5-Bis-([tert-butyl(dimethylsilyl)oxy])-2,2-dimethylpentanoate |
| CAS | 218614-13-2 |
| Molekylær formel | C20H44O4Si2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H42O4Si2/c1-17(2,3)24(10,11)22-14-15(19(7,8)16(20)21-9)23-25(12,13)18(4,5)6/h15H,14H2,1-13H3/t15-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)C(C)(C)[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | methyl (3S)-3,4-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]-2,2-dimethylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.73 |
| Formel vægt | 390.2622 |