Få mere at vide
Methyl (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoate, Mikromol™
Beskrivelse
Methyl (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoate |
| CAS | 124937-62-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Methyl (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H20 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, 2-methoxy-5-methyl-β-phenyl-, methyl ester, Methyl 2-(3-hydroxy-5-methylphenyl)propionate, 3-(2-Methoxy-5-methyl-phenyl)-3-phenyl-propanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O3/c1-13-9-10-17(20-2)16(11-13)15(12-18(19)21-3)14-7-5-4-6-8-14/h4-11,15H,12H2,1-3H3 |
| SMIL | COC(=O)CC(c1ccccc1)c2cc(C)ccc2OC |
| IUPAC navn | methyl 3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoate |
| Vis mere |