Få mere at vide
Methyl (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051474
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051474 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051474 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0900.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoate
CAS 124937-62-8
Analyt- eller komponentnavne Methyl (3RS)-3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H20 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenepropanoic acid, 2-methoxy-5-methyl-β-phenyl-, methyl ester, Methyl 2-(3-hydroxy-5-methylphenyl)propionate, 3-(2-Methoxy-5-methyl-phenyl)-3-phenyl-propanoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C18H20O3/c1-13-9-10-17(20-2)16(11-13)15(12-18(19)21-3)14-7-5-4-6-8-14/h4-11,15H,12H2,1-3H3
SMIL COC(=O)CC(c1ccccc1)c2cc(C)ccc2OC
IUPAC navn methyl 3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 284.3496
Mængde 25 mg
Formel vægt 284.1412 g/mol