missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl (3aR,7R,7aS)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-7-hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole-5-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (3aR,7R,7aS)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-7-hydroxy-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxole-5-carboxylate |
| CAS | 88165-26-8 |
| Molekylær formel | C11H16O5 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O5/c1-11(2)15-8-5-6(10(13)14-3)4-7(12)9(8)16-11/h5,7-9,12H,4H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)C1=C[C@H]2OC(C)(C)O[C@H]2[C@H](O)C1 |
| IUPAC navn | methyl (3aR,7R,7aS)-7-hydroxy-2,2-dimethyl-3a,6,7,7a-tetrahydro-1,3-benzodioxole-5-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.24 |
| Formel vægt | 228.0998 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?