missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Methyl 3alpha,7alpha-Diacetoxy-12-oxo-5beta-cholan-24-oate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3alpha,7alpha-Diacetoxy-12-oxo-5beta-cholan-24-oate |
| CAS | 28535-81-1 |
| Molekylær formel | C29 H44 O7 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Cholan-24-oic acid','3,7-bis(acetyloxy)-12-oxo-','methyl ester','(3α,5β,7α)-, 5β-Cholan-24-oic acid','3α,7α-dihydroxy-12-oxo-','methyl ester','diacetate (8CI), 5β-Cholanic acid','3α,7α-dihydroxy-12-oxo-','methyl ester','diacetate (6CI,7CI), 3α,7α-Diacetoxy-12-oxo-5β-cholan-24-oic acid methyl ester, Methyl 3α,7α-diacetoxy-12-oxo-5β-cholan-24-oate, Methyl 3α,7α-diacetoxy-12-oxo-5β-cholanate |
| InChI formel | InChI=1S/C29H44O7/c1-16(7-10-26(33)34-6)21-8-9-22-27-23(15-25(32)29(21,22)5)28(4)12-11-20(35-17(2)30)13-19(28)14-24(27)36-18(3)31/h16,19-24,27H,7-15H2,1-6H3/t16-,19+,20-,21-,22+,23+,24-,27+,28+,29-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC(=O)[C@]12C)OC(=O)C)OC(=O)C |
| IUPAC navn | methyl (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-diacetyloxy-10,13-dimethyl-12-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.66 |
| Formel vægt | 504.3087 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?