Få mere at vide
Methyl 3-(trimethylsilyl)propiolate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-(trimethylsilyl)propiolate |
| CAS | 42201-71-8 |
| Molekylær formel | C7H12O2Si |
| MDL nummer | MFCD04039783 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | O=C(OC)C#C[Si](C)(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.25 |
| Procent renhed | 98% |